185868
N,N-Diethylaniline
≥99%
Sinonimo/i:
DEA
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
5.2 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 49.7 °C)
Saggio
≥99%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
1166 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.542 (lit.)
P. eboll.
217 °C (lit.)
Punto di fusione
−38 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 1g in 70ml at 12 °C
alcohol: slightly soluble
chloroform: slightly soluble
diethyl ether: slightly soluble
Densità
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCN(CC)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15N/c1-3-11(4-2)10-8-6-5-7-9-10/h5-9H,3-4H2,1-2H3
GGSUCNLOZRCGPQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
190.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
88 °C - closed cup