8.22040
N,N-Dimethyl-p-toluidine
for synthesis
Sinonimo/i:
N,N-Dimethyl-p-toluidine, 4-Dimethylaminotoluene
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
oil
Temp. autoaccensione
425 °C
Potenza
1650 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. eboll.
215 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-15 °C
Temp. transizione
flash point 76 °C
Densità
0.94 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C9H13N/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2)3/h4-7H,1-3H3
GYVGXEWAOAAJEU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Zinc catalysed electrophilic C–H borylation of heteroarenes: This article explores a zinc-catalyzed process for borylation of heteroarenes using N,N-dimethyl-p-toluidine (Grundy et al., 2021).
- C–H bond sulfonylation of anilines with the insertion of sulfur dioxide under metal-free conditions: Details a sulfonylation reaction involving N,N-dimethyl-p-toluidine under metal-free conditions (Zhou et al., 2018).
Risultati analitici
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.935 - 0.937
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Reproductive organs
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
168.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
76 °C - closed cup