Documenti fondamentali
8.20351
Sigma-Aldrich
Crotonoyl chloride
(mixture of cis- and trans isomers) for synthesis
Sinonimo/i:
Crotonoyl chloride, Crotonic acid chloride
Scegli un formato
25 ML
CHF 105.00
CHF 105.00
Spedizione prevista il26 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 ML
CHF 105.00
About This Item
Formula condensata:
CH3CH=CHCOCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
104.53
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
234-010-3
NACRES:
NA.22
CHF 105.00
Spedizione prevista il26 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. transizione
flash point 40.5 °C
Densità
1.09 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
ClC(=O)\C=C\C
InChI
1S/C4H5ClO/c1-2-3-4(5)6/h2-3H,1H3/b3-2+
RJUIDDKTATZJFE-NSCUHMNNSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.080 - 1.090
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
104.9 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
40.5 °C