Documenti fondamentali
8.22002
Sigma-Aldrich
Crotonic anhydride
(mixture of cis and trans isomers) for synthesis
Sinonimo/i:
Crotonic anhydride, 2-Butenoic anhydride
Scegli un formato
100 ML
CHF 36.10
CHF 36.10
Spedizione prevista il20 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
CHF 36.10
About This Item
Formula condensata:
(CH3CH=CHCO)2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
210-807-1
NACRES:
NA.22
CHF 36.10
Spedizione prevista il20 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
1 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
290 °C
Potenza
2061 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. ebollizione
250 °C
Punto di fusione
-20 °C
Temp. transizione
flash point 113 °C
Densità
1.04 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O(C(=O)\C=C\C)C(=O)\C=C\C
InChI
1S/C8H10O3/c1-3-5-7(9)11-8(10)6-4-2/h3-6H,1-2H3/b5-3+,6-4+
VJDDQSBNUHLBTD-GGWOSOGESA-N
Descrizione generale
Crotonic anhydride is also known as 2-butenoic anhydride is commonly used as a precursor in the synthesis of polymers. Its reactive anhydride group makes it an effective acylating agent in esterification reactions, facilitating the formation of esters by reacting with alcohols.
Risultati analitici
Assay isomers (GC, area%): ≥ 95.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.038 - 1.040
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
CorrosionEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C