Documenti fondamentali
127787
Sigma-Aldrich
Crotonoyl chloride
technical grade, 90%
Sinonimo/i:
(E)-Crotonoyl chloride, trans-Crotonoyl chloride
About This Item
Formula condensata:
CH3CH=CHCOCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
104.53
Beilstein:
506118
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
technical grade
Saggio
90%
contiene
1500 ppm hydroquinone as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.459 (lit.)
P. ebollizione
120-123 °C (lit.)
Densità
1.091 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
acyl chloride
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C\C=C\C(Cl)=O
InChI
1S/C4H5ClO/c1-2-3-4(5)6/h2-3H,1H3/b3-2+
RJUIDDKTATZJFE-NSCUHMNNSA-N
Applicazioni
Crotonoyl chloride was used in the synthesis of α,β-unsaturated ester[1].
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Double asymmetric induction as a mechanistic probe: the doubly diastereoselective conjugate addition of enantiopure lithium amides to enantiopure α,β-unsaturated esters and enantiopure α,β-unsaturated hydroxamates.
Davies SG, et al.
Tetrahedron, 67(34), 6382-6403 (2011)