Documenti fondamentali
8.20250
Sigma-Aldrich
4-tert-Butylphenol
for synthesis
Sinonimo/i:
4-tert-Butylphenol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14O
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
202-679-0
Tensione di vapore
<0.1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
solid
Temp. autoaccensione
475 °C
Potenza
4000 mg/kg LD50, oral (Rat)
2288 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
0.8-5.3 % (v/v)
pH
7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
P. ebollizione
239 °C/1013 hPa
Punto di fusione
95-98 °C
Temp. transizione
flash point 125 °C
Solubilità
0.6 g/L
Densità
0.908 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
450 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C10H14O/c1-10(2,3)8-4-6-9(11)7-5-8/h4-7,11H,1-3H3
QHPQWRBYOIRBIT-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 98 °C
Melting range (upper value): ≤ 101 °C
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup