Documenti fondamentali
8.20219
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-bromopropionate
for synthesis
Sinonimo/i:
Ethyl 2-bromopropionate, 2-Bromopropionic acid ethyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H9BrO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
208-609-5
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Potenza
281 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. ebollizione
156-160 °C/1013 hPa
Temp. transizione
flash point 52 °C
Densità
1.39 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C5H9BrO2/c1-3-8-5(7)4(2)6/h4H,3H2,1-2H3
ARFLASKVLJTEJD-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.388 - 1.393
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°C)
51 °C - closed cup