554065
Ethyl α-bromophenylacetate
97%
Sinonimo/i:
α-Bromobenzeneacetic acid ethyl ester, α-Bromophenylacetic acid ethyl ester, 2-Bromo-2-phenylacetic acid ethyl ester, Ethyl (±)-α-bromobenzeneacetate, Ethyl 2-bromo-2-phenylacetate, Ethyl 2-bromophenylacetate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D >1.5390 (lit.)
P. eboll.
89-92 °C/0.9 mmHg (lit.)
Densità
1.389 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)C(Br)c1ccccc1
InChI
1S/C10H11BrO2/c1-2-13-10(12)9(11)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3
BKTKLDMYHTUESO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
EBPA may be used as an initiator for the following:
- polymerization of dimethyl(methacryloyloxymethyl) phosphonate
- polymerization of methyl methacrylate (MMA)
- polymerization of trimethylolpropane triacrylate(TMPTA)
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter