Documenti fondamentali
8.20099
Sigma-Aldrich
Anilinium chloride
for synthesis
Sinonimo/i:
Anilinium chloride, Aniline hydrochloride, Aniline hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H7N · xHCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
93.13 (free base basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
205-519-8
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Stato
solid
Potenza
840 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. ebollizione
245 °C/1013 hPa
Punto di fusione
199-202 °C
Temp. transizione
flash point 193 °C
Solubilità
1070 g/L
Densità bulk
500 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Cl-].[N+H3]c1ccccc1
InChI
1S/C6H7N.ClH/c7-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,7H2;1H
MMCPOSDMTGQNKG-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 196 °C
Melting range (upper value): ≤ 201 °C
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
381.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
194 °C - closed cup