243434
Tin
granular, 0.425-2.0 mm particle size, ≥99.5%, ACS reagent
Sinonimo/i:
Sn
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Saggio
≥99.5%
Stato
granular
Impiego in reazioni chimiche
core: tin
reagent type: catalyst
Resistività
11 μΩ-cm, 20°C
Dimensione particelle
0.425-2.0 mm
P. ebollizione
2270 °C (lit.)
Punto di fusione
231.9 °C (lit.)
Densità
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
As: ≤1 ppm
Cu: ≤0.005%
Fe: ≤0.01%
Pb: ≤0.005%
Sb: ≤0.02%
Stringa SMILE
[Sn]
InChI
1S/Sn
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- With HCl, it reduces a variety of functional groups.
- Stereoselective allylation of carbonyl compounds.
- In situ generations of tin enolates for directed aldol reactions.
- Preparation of organotin reagents.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?