11009
Aluminum
≥99.5% (NT), BioUltra
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Aluminum, powder, ≥91% (complexometric)
Saggio
≥91% (complexometric)
Forma fisica
powder
Temp. autoaccensione
1400 °F
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: aluminum
Resistività
2.6548 μΩ-cm
Impurezze
≤0.03% heavy metals (as Pb)
P. eboll.
2460 °C (lit.)
Punto di fusione
660.37 °C (lit.)
Densità
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Fe: ≤5000 mg/kg
Stringa SMILE
[Al]
InChI
1S/Al
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1 - Water-react 2
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water