Documenti fondamentali
8.18775
Sigma-Aldrich
Ethyl palmitate
for synthesis
Sinonimo/i:
Ethyl palmitate, Palmitic acid ethyl ester
Scegli un formato
5 ML
CHF 25.50
250 ML
CHF 107.00
CHF 25.50
0 disponibili a magazzino
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 ML
CHF 25.50
250 ML
CHF 107.00
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)14COOC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
284.48
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
211-064-6
NACRES:
NA.22
CHF 25.50
0 disponibili a magazzino
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Stato
solid
P. ebollizione
192-194 °C/13 hPa
Punto di fusione
23-26 °C
Temp. transizione
flash point 164 °C
Densità
0.86 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O(CC)C(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-4-2/h3-17H2,1-2H3
XIRNKXNNONJFQO-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 21 °C
Melting range (upper value): ≤ 24 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3