62262
Ethyl linoleate
technical, ≥65% (GC)
Sinonimo/i:
Linoleic acid ethyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical
Concentrazione
≥65% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.455 (lit.)
n20/D 1.455
P. eboll.
224 °C/17 mmHg (lit.)
Densità
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C20H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h8-9,11-12H,3-7,10,13-19H2,1-2H3/b9-8-,12-11-
FMMOOAYVCKXGMF-MURFETPASA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves