Documenti fondamentali
8.18735
Sigma-Aldrich
Tetrapropylammonium bromide
for synthesis
Sinonimo/i:
Tetrapropylammonium bromide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H28BrN
Numero CAS:
Peso molecolare:
266.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
217-727-6
Livello qualitativo
Forma fisica
crystals
Potenza
3500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-7 (100 g/L in H2O)
Punto di fusione
265-274 °C (decomposition)
Solubilità
>1000 g/L
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C12H28N.BrH/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4;/h5-12H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
BGQMOFGZRJUORO-UHFFFAOYSA-M
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3