Documenti fondamentali
8.18150
Sigma-Aldrich
Tin(II) chloride
anhydrous for synthesis
Sinonimo/i:
Tin(II) chloride, Tin dichloride, Stannous chloride
Scegli un formato
100 G
CHF 48.90
500 G
CHF 136.00
CHF 48.90
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
CHF 48.90
500 G
CHF 136.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Cl2Sn
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.62
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-868-0
NACRES:
NA.22
CHF 48.90
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
powder
Potenza
700 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
pH
2.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
P. ebollizione
623 °C/1013 hPa
Punto di fusione
246 °C
Solubilità
2700 g/L
Densità
3.95 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Sn+2].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/2ClH.Sn/h2*1H;/q;;+2/p-2
AXZWODMDQAVCJE-UHFFFAOYSA-L
Risultati analitici
Assay (iodometric): ≥ 97.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Cardio-vascular system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3