Documenti fondamentali
8.18715
Sigma-Aldrich
Paraformaldehyde
for synthesis
Sinonimo/i:
Paraformaldehyde
Scegli un formato
100 G
CHF 32.00
1 KG
CHF 49.90
25 KG
CHF 515.00
CHF 32.00
Spedizione prevista il27 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
CHF 32.00
1 KG
CHF 49.90
25 KG
CHF 515.00
About This Item
Formula condensata:
(CH2O)n
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
NACRES:
NA.22
Saggio:
≥95% (acidimetric)
tecniche:
immunofluorescence: suitable
Tensione di vapore:
1.93 hPa ( 25 °C)
CHF 32.00
Spedizione prevista il27 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
1.93 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (acidimetric)
Stato
solid
Temp. autoaccensione
300 °C
Potenza
592 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
7-73 % (v/v)
tecniche
immunofluorescence: suitable
pH
5.5 (20 °C in H2O, saturated solution)
Punto di fusione
100-130 °C
Densità
1.4 g/cm3 at 20 °C
Stringa SMILE
[O-]#[C+H2]
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Flame Retardants: Examines the use of paraformaldehyde in improving the performance of flame retardants without added antioxidants (P Sun, et al., 2024).
Linkage
Replaces: PX0055-3
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Sareh Pandamooz et al.
Biotechnology and bioengineering, 117(2), 305-317 (2019-10-28)
According to the intrinsic plasticity of stem cells, controlling their fate is a critical issue in cell-based therapies. Recently, a growing body of evidence has suggested that substrate stiffness can affect the fate decisions of various stem cells. Epidermal neural
Sujin Park et al.
Histochemistry and cell biology, 153(2), 89-99 (2019-11-14)
Autophagy is a degradative cellular process that can be both non-selective and selective and begins with the formation of a unique smooth double-membrane phagophore which wraps around a portion of the cytoplasm. Excess and damaged organelles and cytoplasmic protein aggregates