Documenti fondamentali
8.18582
Sigma-Aldrich
N-Formylmorpholine
for synthesis
Sinonimo/i:
N-Formylmorpholine, 4-Morpholinecarboxaldehyde
Scegli un formato
100 ML
CHF 35.20
500 ML
CHF 102.00
CHF 35.20
0 left in stock
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
CHF 35.20
500 ML
CHF 102.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H9NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
115.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352114
Numero indice EU:
224-518-3
NACRES:
NA.22
CHF 35.20
0 left in stock
Tensione di vapore
0.03 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Temp. autoaccensione
345 °C (DIN 51794)
Potenza
>7360 mg/kg LD50, oral (Rat)
>18400 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.2-8.2 % (v/v)
pH
10 (20 °C, 250 g/L in H2O)
P. ebollizione
240 °C/1013 hPa
Punto di fusione
23 °C
Temp. transizione
flash point 118 °C (DIN 51758)
Densità
1.14 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N1(CCOCC1)C=O
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h5H,1-4H2
LCEDQNDDFOCWGG-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.149 - 1.151
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
244.4 °F - DIN 51758
Punto d’infiammabilità (°C)
118 °C - DIN 51758