Documenti
8.18531
Sigma-Aldrich
(2R,3R)-(+)-Tartaric acid
for resolution of racemates for synthesis
Sinonimo/i:
(2R,3R)-(+)-Tartaric acid, 2,3-Dihydroxybutanedioic acid
About This Item
Formula condensata:
HOOCCH(OH)CH(OH)COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
201-766-0
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
<5 Pa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (acidimetric)
Forma fisica
solid
Temp. autoaccensione
425 °C
pH
1.6 (25 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
168-170 °C
Temp. transizione
flash point 210 °C
Solubilità
1390 g/L
Densità
1.76 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
1000 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)
FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=20 in water): +12.0 - +13.0 °
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
302.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
150 °C - closed cup