8.17019
Poli(etilenglicole)
3000, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., NF
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
PEG
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
NF
Ph. Eur.
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<0.1 hPa ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Forma fisica
scales
Temp. autoaccensione
420 °C
PM
average Mn 3000
tecniche
API processing | nano-milling: suitable
pH
4-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
55-58 °C
Temp. transizione
flash point 270 °C
Densità
1.21 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
solubility enhancement
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Applicazioni
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
281.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
138.6 °C - closed cup