8.17045
Poli(etilenglicole)
3350, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., JP, USP
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
PEG
About This Item
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
GMO free
Halal
Kosher
agenzia
JP
Ph. Eur.
USP
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
applicazioni
liquid formulation
parenterals
semi-solid formulation
solid formulation
Temperatura di conservazione
2-25°C
Stringa SMILE
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Gratis - Registrati per scaricarlo
Gratis - Registrati per scaricarlo
Disponibile per gli abbonati o a pagamento
Disponibile per gli abbonati o a pagamento