Documenti fondamentali
8.14764
Sigma-Aldrich
2,4,5-Triamino-6-hydroxypyrimidine sulfate
for synthesis
Sinonimo/i:
2,4,5-Triamino-6-hydroxypyrimidine sulfate
Scegli un formato
25 G
CHF 52.80
CHF 52.80
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 52.80
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H7N5O · xH2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.13 (free base basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
254-393-0
NACRES:
NA.22
CHF 52.80
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
powder
Potenza
>3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2-3 (20 °C, 2 g/L in H2O)
Punto di fusione
350 °C
Solubilità
2 g/L
Densità bulk
480 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)([O-])O.Nc1nc(c(c(n1)[O-])N)N
InChI
1S/C4H7N5O.H2O4S/c5-1-2(6)8-4(7)9-3(1)10;1-5(2,3)4/h5H2,(H5,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4)/p-2
RSKNEEODWFLVFF-UHFFFAOYSA-L
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2