Documenti fondamentali
T3807
Sigma-Aldrich
2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulfate salt
97%
Scegli un formato
25 G
CHF 42.30
CHF 42.30
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 42.30
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H8N6 · H2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 42.30
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O.Nc1nc(N)c(N)c(N)n1
InChI
1S/C4H8N6.H2O4S/c5-1-2(6)9-4(8)10-3(1)7;1-5(2,3)4/h5H2,(H6,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4)
MQEFDQWUCTUJCP-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)