W284220
2-Pentanone
≥99.0%, natural, FG
Sinonimo/i:
Methyl propyl ketone
Origine biologica
botanical
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.510
Tensione di vapore
27 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.0%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
941 °F
Limite di esplosione
8.2 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.39 (lit.)
P. ebollizione
101-105 °C (lit.)
Punto di fusione
−78 °C (lit.)
Densità
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
fruity; woody; spicy
Stringa SMILE
CCCC(C)=O
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
XNLICIUVMPYHGG-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
46.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
8 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?