Key Documents
8.14410
Sigma-Aldrich
Azetidine
for synthesis
Sinonimo/i:
Azetidine, Trimethylene imine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H7N
Numero CAS:
Peso molecolare:
57.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Numero indice EU:
207-963-8
Tensione di vapore
237 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Temp. transizione
flash point -20 °C
Densità
0.85 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C3H7N/c1-2-4-3-1/h4H,1-3H2
HONIICLYMWZJFZ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.844 - 0.847
Identity (IR): passes test