Documenti fondamentali
8.14095
Sigma-Aldrich
Sodium amide crystalline
for synthesis
Sinonimo/i:
Sodium amide crystalline
Scegli un formato
100 G
CHF 60.70
1 KG
CHF 297.00
CHF 60.70
Spedizione prevista il26 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
CHF 60.70
1 KG
CHF 297.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
H2NNa
Numero CAS:
Peso molecolare:
39.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-971-0
NACRES:
NA.22
CHF 60.70
Spedizione prevista il26 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
for synthesis
synthesis grade
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (acidimetric)
Stato
crystals
Temp. autoaccensione
450 °C
P. ebollizione
400 °C/1013 hPa
Punto di fusione
210 °C
Densità
1.39 g/cm3 at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Na]N
InChI
1S/H2N.Na/h1H2;/q-1;+1
ODZPKZBBUMBTMG-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
WGK 2