8.10504
2-Methyl-1,3-cyclopentanedione
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Methyl-1,3-cyclopentanedione
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H8O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
212-153-2
Prodotti consigliati
Saggio
≥98.0% (acidimetric)
Stato
powder
Punto di fusione
208-213 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H8O2/c1-4-5(7)2-3-6(4)8/h4H,2-3H2,1H3
HXZILEQYFQYQCE-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 208 °C
Melting range (upper value): ≤ 214 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 208 °C
Melting range (upper value): ≤ 214 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3