Merck
17-622
Set di anticorpi ChIPAb+ (convalidati per ChIP) anti-trimetilistone H3 (Lys27) e di primer
from rabbit, purified by using Protein A
Sinonimo/i:
Chip Antibody and primer set, H3K27me3 ChIP, H3K27me3, Histone H3 (tri methyl K27), Histone H3K27me3, Histone H3K27me3 ChIP
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, mouse
Application:
ChIP, WB
Citations:
196
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
rabbit
Quality Segment
clone
polyclonal
purified by
using Protein A
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
ChIPAb+, Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... H3F3B(3021)
General description
17 kDa
La metilazione degli istoni può verificarsi su due diversi residui: arginina o lisina. Essa può essere associata all'attivazione o alla repressione della trascrizione, a seconda del residuo metilato. La lisina 27 dell'istone H3 può essere mono-, di- o trimetilata (istone H3 monometil Lys27, istone H3 dimetil Lys27 o istone H3 trimetil Lys27) da parte di diverse istone metiltransferasi come EZH2 o NSD3. La metilazione di questo residuo è associata principalmente alla repressione trascrizionale.
Tutti gli anticorpi ChIPAb+ vengono singolarmente convalidati per confermare la precipitazione della cromatina, ogni lotto,
sempre. Ogni set di anticorpi ChIPAb+ comprende primer di controllo (ogni lotto testato mediante qPCR) per convalidare biologicamente i tuoi risultati di IP in un contesto locus-specifico. Per permettere ai ricercatori di convalidare i protocolli di ChIP quando usano i nostri anticorpi nel loro specifico contesto cromatinico, si forniscono anche il protocollo della qPCR e le sequenze dei primer.
Ogni set comprende anche un anticorpo di controllo negativo per verificare la specificità della reazione di ChIP. Il set trimetil-istone H3 (Lys27) ChIPAb+ comprende l'anticorpo anti-trimetil-istone H3 (Lys27), un anticorpo di controllo negativo (IgG di coniglio purificate) e primer per qPCR che amplificano una regione di 139 bp dell′alfa-satellite umano. Gli anticorpi anti-trimetil-istone H3 (Lys27) e i controlli negativi sono forniti in un formato di reazione "per ChIP" scalabile e possono essere utilizzati per convalidare funzionalmente la precipitazione della cromatina associata al trimetil-istone H3 (Lys27).
Immunogen
Epitopo: Trimetil Lys27
Peptide sintetico con due ramificazioni coniugato con KLH contenente la sequenza ...AR(me3K)SAP..., in cui me3K corrisponde alla trimetil-lisina al residuo 27 dell′istone H3 umano.
Application
Anticorpo anti-trimetil-istone H3 (Lys27) convalidato per ChIP & set di primer che comprende l′anticorpo per ChIP & i primer specifici di controllo per PCR utilizzati per l′immunoprecipitazione di H3K27Me3.
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
Immunoprecipitazione della cromatina
La cromatina sonicata ottenuta da 2x106 cellule HeLa è stata immunoprecipitata utilizzando 4 μg di anticorpo anti-trimetil-istone H3 (Lys27) purificato o IgG di coniglio normale e il kit Magna ChIP A (N° Cat. 17-610). L′avvenuto arricchimento dei frammenti di DNA associati al trimetil-istone H3 (Lys27) è stato verificato mediante qPCR utilizzando primer per ChIP specifici per la GAPDH, che fiancheggiano il promotore del gene GAPDH umano, e i primer specifici per il promotore del gene MyoD umano.
Per i dettagli sperimentali, consultare i protocolli del kit EZ-Magna ChIP A (N° Cat. 17-408) o del kit EZChIP (N° Cat. 17-371).
Analisi mediante Western blotting
L′istone H3 ricombinante (corsia 2) e gli estratti acidi di cellule HeLa (corsia 1) sono stati risolti mediante elettroforesi, trasferiti su nitrocellulosa e analizzati con una diluizione 1:5000 di anti-trimetilistone H3 Lys27 (0,4 μg/mL).
Le proteine sono state evidenziate con l′impiego di un anticorpo secondario di capra anti-coniglio coniugato con HRP e un sistema di rivelazione in chemiluminescenza (vedere figure).
Sotto categoria di ricerca
Istoni
Biochem/physiol Actions
Prevista reattività crociata con molte specie.
trimetil istone H3 (Lys27)
Packaging
25 saggi per kit, circa 4 μL per immunoprecipitazione della cromatina.
Physical form
Anti-trimetil istone H3 (Lys27) (IgG policlonali di coniglio). Una microprovetta contenente 100 μg di IgG purificate su proteina A in 100 μL di tampone contenente 0,1 M di Tris-glicina, pH 7,4, 0,15 M di NaCl con lo 0,05% di azoturo di sodio. Conservare a -20 °C.
IgG di coniglio normale. Una fiala contenente 125 μg di IgG di coniglio purificate in 125 μL di tampone di conservazione contenente lo 0,1% di azoturo di sodio. Conservare a -20 °C.
Primer per ChIP per alfa-satellite umano. Una microprovetta contenente 75 μL di ciascun primer di controllo specifico per l′alfa-satellite umano ad una concentrazione di 5 μM. Conservare a -20 °C.
FOR: CTG CAC TAC CTG AAG AGG AC
REV: GAT GGT TCA ACA CTC TTA CA
Preparation Note
1 anno a -20 °C dalla data di spedizione
Analysis Note
Controllo
1 fiala contenente 75 μl di ciascun primer di controllo specifico per l′alfa-satellite umano ad una concentrazione 5 μM. Conservare a -20 °C.
FOR: CTG CAC TAC CTG AAG AGG AC
REV: GAT GGT TCA ACA CTC TTA CA
Immunoprecipitazione della cromatina
La cromatina sonicata ottenuta da 3x106 cellule NIH3T3 L1 è stata immunoprecipitata utilizzando 4 μg di anticorpo purificato o IgG di coniglio normale e il kit Magna ChIP® A (N° Cat. 17-610). L′avvenuto arricchimento dei frammenti di DNA associati al trimetil-istone H3
(Lys27) è stato verificato mediante qPCR utilizzando i primer per ChIP specifici per alfa-satellite umano (vedere le figure).
Per i dettagli sperimentali, consultare i protocolli del kit EZ-Magna ChIP A (N° Cat. 17-408) o del kit EZ-ChIP (N° Cat. 17-371).
Other Notes
Anti-trimetil istone H3 (Lys27) policlonale, 1 fiala
Siero policlonale di coniglio controllo, 1 fiala
Set di primer per alfa-satellite umano, 1 fiala
Legal Information
MAGNA CHIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 2