Documenti fondamentali
8.08653
Sigma-Aldrich
Triphenylarsine
for synthesis
Sinonimo/i:
Triphenylarsine, Arsenic triphenyl
Scegli un formato
5 G
CHF 50.60
25 G
CHF 157.00
CHF 50.60
Spedizione prevista il12 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 50.60
25 G
CHF 157.00
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)3As
Numero CAS:
Peso molecolare:
306.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Numero indice EU:
210-032-9
NACRES:
NA.22
CHF 50.60
Spedizione prevista il12 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
powder
P. ebollizione
>360 °C/1013 hPa (decomposition)
Punto di fusione
59-61 °C
Temp. transizione
flash point 265 °C
Densità
1.22 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[As](c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C18H15As/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
BPLUKJNHPBNVQL-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 57 °C
Melting range (upper value): ≤ 61 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3