395005
N,N-Dimethylformamide di-tert-butyl acetal
for GC derivatization, LiChropur™
Sinonimo/i:
1,1-Di-tert-butoxy-N,N-dimethylmethylamine, 1,1-Di-tert-butoxytrimethylamine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for GC derivatization
Saggio
≥90.0%
Forma fisica
liquid
Qualità
LiChropur™
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.413 (lit.)
P. eboll.
56-57 °C/8 mmHg (lit.)
Densità
0.848 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN(C)C(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H25NO2/c1-10(2,3)13-9(12(7)8)14-11(4,5)6/h9H,1-8H3
DBNQIOANXZVWIP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C - closed cup