Documenti fondamentali
8.07027
Sigma-Aldrich
1,2-Propylene oxide
for synthesis
Sinonimo/i:
1,2-Propylene oxide, 1,2-Epoxypropane, Methyloxirane
Scegli un formato
100 ML
CHF 28.50
1 L
CHF 49.50
1 L
CHF 74.10
CHF 28.50
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
CHF 28.50
1 L
CHF 49.50
1 L
CHF 74.10
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H6O
Numero CAS:
Peso molecolare:
58.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Numero indice EU:
200-879-2
NACRES:
NA.22
CHF 28.50
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
585 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
430 °C
Potenza
380 mg/kg LD50, oral (Rat)
1245 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.9-36 % (v/v)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Viscosità cinematica
0.37 cSt(20 °C)
Punto di fusione
-112 °C
Temp. transizione
flash point -38 °C
Densità
0.83 g/cm3 at 20 °C
Stringa SMILE
O1C(C1)C
InChI
1S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3
GOOHAUXETOMSMM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Enhanced poly(propylene carbonate) synthesis: Enhanced poly(propylene carbonate) materials were developed through a one-pot synthesis from carbon dioxide, propylene oxide, and a carboxylic dianhydride, showing significant improvements in yield strength when the feed molar ratio of dianhydride to propylene oxide was increased (X Chen et al., 2018).
  • Copolymerization with carbon dioxide: A study on the copolymerization and terpolymerization of carbon dioxide/propylene oxide/phthalic anhydride using a cobalt salen complex demonstrated efficient synthesis without forming ether linkages (JY Jeon et al., 2014).
  • Polymer architectures: Innovative polymer architectures were explored in the synthesis of poly(ethylene oxide), propylene oxide, and other alkylene oxides, which include novel bioconjugation techniques (J Herzberger et al., 2016).
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.828 - 0.832
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-36.4 °F - Equilibrium method
Punto d’infiammabilità (°C)
-38 °C - Equilibrium method