292087
1-Chloro-2-propanol
70%
Sinonimo/i:
Chloropropanol, Propylene chlorohydrin
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
70%
Impurezze
<25% 2-chloro-1-propanol
Indice di rifrazione
n20/D 1.439 (lit.)
P. eboll.
126-127 °C (lit.)
Densità
1.111 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(O)CCl
InChI
1S/C3H7ClO/c1-3(5)2-4/h3,5H,2H2,1H3
YYTSGNJTASLUOY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- chemical intermediate for the manufacture of propylene oxide, a starting material for production of polyurethane polyols and propylene glycol
- as α,β-halohydrin standard during the enzymatic synthesis of α,β-halohydrins from gaseous alkenes
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
125.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
52 °C - closed cup