Documenti
8.18869
Sigma-Aldrich
(2S,3S)-(+)-Di-O-benzoyltartaric acid
for resolution of racemates for synthesis
Sinonimo/i:
(2S,3S)-(+)-Di-O-benzoyltartaric acid, Di-O-benzoyl-D-tartaric acid
About This Item
Formula condensata:
C6H5COOCH(COOH)CH(COOH)OCOC6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
358.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
241-097-1
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (acidimetric)
Forma fisica
powder
Punto di fusione
150-154 °C
Densità bulk
510 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C18H14O8/c19-15(20)13(25-17(23)11-7-3-1-4-8-11)14(16(21)22)26-18(24)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H,(H,19,20)(H,21,22)
YONLFQNRGZXBBF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=5 in methanol): +117.0 - +123.0 °
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3