Documenti fondamentali
8.06617
Sigma-Aldrich
Ethyl pyruvate
for synthesis
Sinonimo/i:
Ethyl pyruvate, Pyruvic acid ethyl ester, Ethyl 2-oxopropanoate, Ethyl 2-oxopropionate
Scegli un formato
100 ML
CHF 60.80
500 ML
CHF 222.00
CHF 60.80
Spedizione prevista il26 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
CHF 60.80
500 ML
CHF 222.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H8O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
210-511-2
NACRES:
NA.22
CHF 60.80
Spedizione prevista il26 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Stato
liquid
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
P. ebollizione
144-146 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-58 °C
Temp. transizione
flash point 52 °C
Densità
1.05 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O(CC)C(=O)C(=O)C
InChI
1S/C5H8O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h3H2,1-2H3
XXRCUYVCPSWGCC-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.044 - 1.049
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
114.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
46 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5