329045
4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
123-126 °C (lit.)
Solubilità
95% ethanol: soluble 50 mg/mL, clear, light yellow
Gruppo funzionale
carboxylic acid
fluoro
nitro
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(F)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4FNO4/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3H,(H,10,11)
BOJWTAQWPVBIPG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- as starting reagent in the preparation of novel benzimidazoles having antimycobacterial activity[1]
- in preparation of series of novel acetylcholinesterase (AChE) and butyrylcholinesterase (BChE) inhibitors containing benzimidazole core structure[2]
- in preparation of bis(heterocyclic) skeletal precursors for the Pictet-Spengler reaction[3]
- in solid-phase synthesis of trisubstituted [1,3,5]triazino[1,2-a]benzimidazole-2,4(3H,10H)-diones[4]
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?