Documenti fondamentali
8.06116
Sigma-Aldrich
Methyltriphenylphosphonium bromide
About This Item
Codice UNSPSC:
12352101
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Livello qualitativo
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
464.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 240 °C