Documenti fondamentali
188913
Sigma-Aldrich
Catecholborane
98%
Sinonimo/i:
Catecholatoborane, Catecholborane (CB), Pyrocatecholborane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H5BO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
119.91
Beilstein:
972072
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato:
liquid
Saggio:
98%
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Indice di rifrazione
n20/D 1.507 (lit.)
P. ebollizione
50 °C/50 mmHg (lit.)
Punto di fusione
12 °C (lit.)
Densità
1.125 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[bH]1oc2ccccc2o1
InChI
1S/C6H5BO2/c1-2-4-6-5(3-1)8-7-9-6/h1-4,7H
CENMEJUYOOMFFZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
A monofunctional hydroborating agent which reduces β-hydroxyketones to 1,3-diols. Effects conjugate reduction of α,β-enones.
Used to prepare B-alkylcatecholboranes which were used, in turn, to generate alkyl radicals forming aryl ethers from quinones. Employed in a preparation of C2-symmetric boron complexes from methylenebis(oxazolines) used for enantioselective reduction of ketones.
Note legali
Made under U.S. Pat. No. 6,204,405.
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
The Journal of Organic Chemistry, 55, 5678-5678 (1990)
Eveline Kumli et al.
Organic letters, 8(25), 5861-5864 (2006-12-01)
Addition of alkyl radicals generated from B-alkylcatecholboranes onto 1,4-benzoquinones leads to substituted hydroquinones in good overall yields. Formation of aryl ethers via a unique radical addition to the oxygen atom of the enone system is the main reaction when bulky
European Journal of Organic Chemistry, 4596-4596 (2006)
The Journal of Organic Chemistry, 55, 5190-5190 (1990)
Articoli
Arylboronic acids and esters, vital tools in chemical transformations, find extensive use, particularly in the Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction.