Documenti fondamentali
8.05905
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-methyl-1-propene
for synthesis
Sinonimo/i:
3-Chloro-2-methyl-1-propene, ß-Methallyl chloride, 3-Chloroisobutylene
Scegli un formato
100 ML
CHF 31.40
500 ML
CHF 58.00
CHF 31.40
Spedizione prevista il23 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
CHF 31.40
500 ML
CHF 58.00
About This Item
Formula condensata:
ClCH2C(CH3)=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
90.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
Numero indice EU:
209-251-2
NACRES:
NA.22
CHF 31.40
Spedizione prevista il23 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
140 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
540 °C
Potenza
>10000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite di esplosione
2.2-10.4 % (v/v)
Punto di fusione
-80 °C
Temp. transizione
flash point -18 °C
Solubilità
0.5 g/L
Densità
0.93 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
ClCC(=C)C
InChI
1S/C4H7Cl/c1-4(2)3-5/h1,3H2,2H3
OHXAOPZTJOUYKM-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.925 - 0.927
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
14.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-10 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6