Documenti fondamentali
108030
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-methyl-1-propene
technical grade, 90%
Sinonimo/i:
β-Methallyl chloride
About This Item
Formula condensata:
CH2=C(CH3)CH2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
90.55
Beilstein:
878160
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39050134
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
technical grade
Densità del vapore
3.12 (vs air)
Tensione di vapore
102 mmHg ( 20 °C)
Saggio
90%
Temp. autoaccensione
899 °F
contiene
~600 ppm BHT as stabilizer
Limite di esplosione
9.3 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.427 (lit.)
P. ebollizione
71-72 °C (lit.)
Punto di fusione
−80 °C (lit.)
Solubilità
H2O: insoluble
acetone: soluble
chloroform: soluble
diethyl ether: soluble
ethanol: soluble
Densità
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
alkyl halide
chloro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=C)CCl
InChI
1S/C4H7Cl/c1-4(2)3-5/h1,3H2,2H3
OHXAOPZTJOUYKM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3-Chloro-2-methyl-1-propene is the reactant for the synthesis of cyclobutanone[1].
Applicazioni
3-Chloro-2-methyl-1-propene was used to study ring opening polymerization of oxirane derivatives using organotin phosphate condensate[2]. It was used to study cationic polymerization of 3-Chloro-2-methyl-1-propene using using AICI3 and A3IBr, as initiators[3].
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
14.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-10 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
The cationic polymerization of 3-chloro-2-methyl-1-propene.
Marek M, et al.
Makromol. Chem., 187(10), 2337-2344 (1986)
Cyclobutanone from Methylenecyclopropane via Oxaspiropentane.
Salaun JRJC and Conia JM.
Organic Syntheses, 36-36 (1977)
K Hooper et al.
American journal of industrial medicine, 22(6), 793-808 (1992-01-01)
In California, 370 carcinogens and 112 reproductive/developmental toxicants have been identified as a result of the State's Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986. They include pesticides, solvents, metals, industrial intermediates, environmental mixtures, and reactive agents. Occupational, environmental
Ring-opening polymerization of various oxirane derivatives using organotin phosphate condensate; selective synthesis of the polyether containing oxirane ring in the side chain.
Iwasa N, et al.
Polym. Bull., 61(2), 207-216 (2008)
3-Chloro-2-methylpropene.
Report on carcinogens : carcinogen profiles, 10, 57-58 (2004-08-24)