8.00849
Ethanolamine
for synthesis
Sinonimo/i:
Ethanolamine, 2-Aminoethanol, Monoethanolamine
Scegli un formato
Scegli un formato
About This Item
Tensione di vapore
0.5 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
410 °C
Potenza
1515 mg/kg LD50, oral (Rat)
1025 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
3.4-27 % (v/v)
pH
12.1 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Viscosità cinematica
20 cSt(23 °C)
P. ebollizione
171 °C/1013 hPa
Punto di fusione
10.5 °C
Temp. transizione
flash point 92.5 °C
Densità
1.02 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
NCCO
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Advancements in cyclotide structure and activity: Ethanolamine is explored within the context of reconstructing pseudo-ancestral cyclotides, which offers new insights into peptide stability and potential pharmaceutical applications (Jiang et al., 2024).
Risultati analitici
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.015 - 1.016
Water (K. F.): ≤ 0.25 %
Sulfated ash: ≤ 0.1 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup