Documenti fondamentali
8.02193
Sigma-Aldrich
1,3-Benzenedisulfonic acid disodium salt
for synthesis
Sinonimo/i:
1,3-Benzenedisulfonic acid disodium salt, di-Sodium benzene-1,3-disulfonate
About This Item
Formula condensata:
C6H4-1,3-(SO3Na)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
282.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
212-606-4
Stato
solid
pH
6.9 (20 °C, 500 g/L in H2O)
Solubilità
663 g/L
Densità bulk
860 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H6O6S2.2Na/c7-13(8,9)5-2-1-3-6(4-5)14(10,11)12;;/h1-4H,(H,7,8,9)(H,10,11,12);;/q;2*+1/p-2
XWPWZOJBTOJEGW-UHFFFAOYSA-L
Risultati analitici
Assay (acidimetric after ion exchange): ≥ 80.0 %
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1