P8579
1,3-Propanedisulfonic acid disodium salt
Sinonimo/i:
Eprodisate disodium, NC 503
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Stringa SMILE
[Na].OS(=O)(=O)CCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C3H8O6S2.2Na/c4-10(5,6)2-1-3-11(7,8)9;;/h1-3H2,(H,4,5,6)(H,7,8,9);;/q;2*+1/p-2
DKGJFKPIUSHDIT-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Applicazioni
- Cadmium(II) bipyridine complex metal-organic frameworks with alkanedisulfonates
- Alkylenedisulfonate inorganic-organic hybrid materials
Glycosaminoglycan mimetic involved in pharmacological studies for the treatment of amyloid A amyloidosis
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3