Documenti fondamentali
8.01548
Sigma-Aldrich
2-Bromobutane
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Bromobutane, sec-Butyl bromide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H9Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
Numero indice EU:
201-140-7
Tensione di vapore
70 hPa ( 20 °C)
Saggio
≥98.0% (GC)
Temp. autoaccensione
265 °C
Limite di esplosione
2.6-6.6 % (v/v)
P. ebollizione
90-92 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-112 °C
Temp. transizione
flash point 21 °C
Solubilità
<1 g/L
Densità
1.26 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C4H9Br/c1-3-4(2)5/h4H,3H2,1-2H3
UPSXAPQYNGXVBF-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.257 - 1.261
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
69.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
21 °C
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2