Documenti fondamentali
8.00673
Sigma-Aldrich
Stearic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
Stearic acid
Scegli un formato
500 G
CHF 47.60
1 KG
CHF 83.70
50 KG
CHF 849.00
CHF 47.60
Spedizione prevista il02 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 G
CHF 47.60
1 KG
CHF 83.70
50 KG
CHF 849.00
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)16COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
284.48
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
200-313-4
NACRES:
NA.22
CHF 47.60
Spedizione prevista il02 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (GC)
Stato
solid
Temp. autoaccensione
395 °C
Potenza
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
P. ebollizione
370 °C/1013 hPa
Punto di fusione
68-70 °C
Temp. transizione
flash point 196 °C
Solubilità
water: insoluble at 20 °C
Densità bulk
400‑500 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[O-]C(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC.[H+]
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)
QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
  • Green Strong Cornstalk Rind-Based Cellulose-PVA Aerogel for Oil Adsorption and Thermal Insulation: This study highlights a novel aerogel incorporating stearic acid for enhanced oil adsorption and thermal insulation properties (X Yi et al., 2024).
  • Preparation and characterization of self-aggregating micelles from stearic acid-modified burdock root polysaccharide: Focuses on the development of micelles using stearic acid, exploring their potential in food science and technology (C Zhang et al., 2024).
  • A prototype system for the removal of 137Cs from liquid radioactive waste using reverse osmosis membrane: Discusses the use of a stearic acid-modified membrane for improving radioactive waste treatment (M Shaltout et al., 2024).
  • Compatibility study of mirtazapine with several excipients used in pharmaceutical dosage forms employing thermal and non-thermal methods: Investigates interactions between stearic acid and pharmaceutical excipients, indicating possible concerns for drug formulation (D Circioban et al., 2024).
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 68 °C
Melting range (upper value): ≤ 70 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
392.0 °F - Cleveland open cup
Punto d’infiammabilità (°C)
200 °C - Cleveland open cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6