Documenti fondamentali
900337
Sigma-Aldrich
Stearic acid-d
≥97 atom % D, ≥98% (CP)
Sinonimo/i:
Octadecanoic acid-d
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18DH35O2
Peso molecolare:
285.48
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
≥97 atom % D
Saggio
≥98% (CP)
Stato
solid
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
O=C(O[2H])CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)/i/hD
QIQXTHQIDYTFRH-DYCDLGHISA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Stearic acid analytical standard
Supelco
85679
Stearic acid
Sodium stearate ≥99%
Sigma-Aldrich
S3381
Sodium stearate
Acido oleico ≥99% (GC)
Sigma-Aldrich
O1008
Acido oleico