Vai a
A3631
Arachidic acid
≥99%
Sinonimo/i:
Arachic acid, Arachidinic acid, Eicosanoic acid, Icosanoic acid, NSC 93983
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3(CH2)18COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
312.53
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-031-3
Beilstein/REAXYS Number:
1788211
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥99%
form
crystalline powder
technique(s)
HPLC: suitable
mp
74-76 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
lipid type
omega FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C20H40O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h2-19H2,1H3,(H,21,22)
InChI key
VKOBVWXKNCXXDE-UHFFFAOYSA-N
Application
Arachidic acid has been used as a fatty acid standard to optimize a sensitive high-performauce liquid chromatography (HPLC) method to analyse fatty acid (FA) for the quantification of polyunsaturated FAs (PUFAs) in cell lipid extracts.
Biochem/physiol Actions
Arachidic acid is a saturated fatty acid with a 20 carbon chain. Arachidic acid occurs naturally in fish and vegetable oils. Diets rich in saturated fats like arachidic acid are associated with increased levels of serum low density lipoproteins.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHR35303938310930
Arachidic acid ≥99%
Sigma-Aldrich
A3631
Arachidic acid
Arachidic acid certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Supelco
PHR3530
Arachidic acid
Arachidic acid analytical standard
Supelco
39383
Arachidic acid
Arachidic acid synthetic, ≥99.0% (GC)
Sigma-Aldrich
10930
Arachidic acid
description
≥99%
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
analytical standard
description
synthetic, ≥99.0% (GC)
functional group
carboxylic acid
functional group
-
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
assay
≥99%
assay
-
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
form
crystalline powder
form
-
form
-
form
solid
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Arachidic acid
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
nwg
Punto di infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)