Documenti
8.05333
Sigma-Aldrich
Lauric acid
for synthesis
Sinonimo/i:
Lauric acid, Dodecanoic acid
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)10COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
205-582-1
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
<1 Pa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Forma fisica
solid
Temp. autoaccensione
250 °C
Potenza
12000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
0.6 % (v/v)
P. eboll.
299 °C/1013 hPa
Punto di fusione
43-45 °C
Temp. transizione
flash point 176 °C
Densità
0.883 g/cm3 at 50 °C
Densità bulk
490 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)
POULHZVOKOAJMA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
  • Lauric acid in biotechnology: A comprehensive study on lipase active site selectivity, incorporating lauric acid, offers insights into its applications in bioprocess engineering and its impact on enzyme functionality, which is crucial for industrial biotechnological processes (Rodrigues et al., 2024).
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 43 °C
Melting range (upper value): ≤ 45 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
348.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
176 °C
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8