Documenti
8.00269
Sigma-Aldrich
Fumaric acid
for synthesis
Sinonimo/i:
Fumaric acid, trans-1,2-Ethylentricarboxylic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
203-743-0
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
<0.001 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (acidimetric)
Forma fisica
solid
Temp. autoaccensione
375 °C
Potenza
9300 mg/kg LD50, oral (Rat)
20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
2.1 (20 °C, 4.9 g/L in H2O)
P. eboll.
290 °C/1013 hPa (sublimed)
Punto di fusione
287 °C
Temp. transizione
flash point 273 °C
Solubilità
4.9 g/L
Densità
1.64 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
no temp limit
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
523.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
273 °C
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3