Documenti fondamentali
W248835
Sigma-Aldrich
Fumaric acid
natural (US), ≥98%, FG
About This Item
Formula condensata:
HOOCCH=CHCOOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.07
Numero FEMA:
2488
Beilstein:
605763
N° CoE:
25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Numero Flavis:
08.025
NACRES:
NA.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
botanical
Livello qualitativo
300
400
Grado
FG
Halal
Kosher
natural (US)
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
Tensione di vapore
1.7 mmHg ( 165 °C)
Saggio
≥98%
Temp. autoaccensione
1364 °F
Limite di esplosione
40 %
Punto di fusione
298-300 °C (subl.) (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
odorless
Stringa SMILE
OC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
523.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
273 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Acido maleico Standard for quantitative NMR, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
92816
Acido maleico