Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
200 mg | Disponibile per la spedizione OGGIdaSchnelldorf | CHF 464.00 |
Informazioni su questo articolo
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor pressure
1.7 mmHg ( 165 °C)
API family
fumaric acid
autoignition temp.
1364 °F
expl. lim.
40 %
manufacturer/tradename
USP
mp
298-300 °C (subl.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
InChI key
VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
General description
Application
- Dimethyl Fumarate
- Dimethyl Fumarate Delayed-Release Capsules
- Ibutilide Fumarate
- Alanine
- Maleic Acid
- Malic Acid
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ≥99% | description natural (US), ≥98%, FG |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade anhydrous | grade Kosher, natural (US), FG, Halal |
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) flavors and fragrances |
| format neat | format neat | format - | format - |
| autoignition temp. 1364 °F | autoignition temp. 1364 °F | autoignition temp. 1364 °F | autoignition temp. 1364 °F |
| mp 298-300 °C (subl.) (lit.) | mp 298-300 °C (subl.) (lit.) | mp 298-300 °C (subl.) (lit.) | mp 298-300 °C (subl.) (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fumaric acid
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
523.4 °F
Punto di infiammabilità (°C)
273 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?