Documenti fondamentali
8.00239
Sigma-Aldrich
Benzyl cinnamate
for synthesis
Sinonimo/i:
Benzyl cinnamate, Benzyl trans-3-phenylpropenoate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H14O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
203-109-3
Tensione di vapore
<0.1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
crystals
Potenza
5530 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
P. eboll.
350 °C/1013 hPa
Punto di fusione
34 °C
Temp. transizione
flash point 180 °C
Solubilità
<10 mg/L
Densità
1.109 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C16H14O2/c17-16(12-11-14-7-3-1-4-8-14)18-13-15-9-5-2-6-10-15/h1-12H,13H2/b12-11+
NGHOLYJTSCBCGC-VAWYXSNFSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 33 °C
Melting range (upper value): ≤ 36 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°C)
180 °C